主要文件
125-75
SAFC
胶原涂层T-75培养瓶
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 UNIT
$66.00
$66.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 UNIT
$66.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352207
NACRES:
NA.75
$66.00
请联系客服了解存货情况
表面积
75 cm2
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
一般描述
用于各种类型细胞的附着和分散,包括毛囊真皮乳头细胞。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
人毛囊真皮乳头细胞解冻、传代培养和冻存的技术信息。
Technical information for working with human follicle dermal papilla cells including thawing, subculturing and cryopreservation.