Merck
08730
Sigma-Aldrich
1,5-Diaminopentane dihydrochloride 1 M solution
别名:
1,5-Diaminopentane dihydrochloride solution, Additive Screening Solution 33/Kit-No 78374
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
表单
aqueous solution
密度
1.03 g/mL at 20 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.NCCCCCN
InChI
1S/C5H14N2.2ClH/c6-4-2-1-3-5-7;;/h1-7H2;2*1H
InChI key
FGNLEIGUMSBZQP-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2