Merck
73036
Sigma-Aldrich
氯化锂
puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (AT)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$139.00
$139.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$139.00
About This Item
线性分子式:
LiCl
CAS号:
分子量:
42.39
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
$139.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
蒸汽压
1.33 hPa ( 547 °C)
质量水平
等级
puriss. p.a.
方案
≥99.0% (AT)
表单
powder or crystals
缺失
<1% loss on drying, 110°C
pH值(酸碱度)
5.5-7.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
605 °C (lit.)
痕量阴离子
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
痕量阳离子
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES字符串
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
氯化锂(LiCl)是一种锂盐。它参与碱敏感性醛和膦酸盐的Horner-Wadsworth-Emmons反应。[1] LiCl/N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)溶剂体系已被用于溶解纤维素[2]和合成各种纤维素衍生物(纤维素酯、氨基甲酸酯、磺酸酯和醚)。[3]它可以由碳酸锂(Li2CO3)合成。[4]
应用
氯化锂(LiCl)可以与高氯酸反应以合成高氯酸锂。[5]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Derivatization of cellulose in lithium chloride and N-N-dimethylacetamide solutions.
McCormick CL and Callais PA.
Polymer, 28(13), 2317-2323 (1987)
Horner-wadsworth-emmons reaction: Use of lithium chloride and an amine for base-sensitive compounds.
Blanchette MA, et al.
Tetrahedron Letters, 25(21), 2183-2186 (1984)
Hart WA, et al.
The Chemistry of Lithium, Sodium, Potassium, Rubidium, Cesium and Francium, 355-355 (1973)
Solution studies of cellulose in lithium chloride and N,N-dimethylacetamide.
McCormick CL, et al.
Macromolecules, 18(12), 2394-2401 (1985)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 605-605 (1994)