Merck
67372
Supelco
标准熔点 283-286°C
analytical standard
别名:
蒽醌, ATQ
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$82.60
1 G
$287.00
$82.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 MG
$82.60
1 G
$287.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H8O2
CAS号:
分子量:
208.21
Beilstein:
390030
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
20121904
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$82.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
蒸汽密度
7.16 (vs air)
蒸汽压
1 mmHg ( 190 °C)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
沸点
379-381 °C (lit.)
mp
283-286 °C (±0.3°C)
284-286 °C (lit.)
应用
food and beverages
pharmaceutical
包装形式
neat
SMILES字符串
O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
InChI key
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
熔点标准温度为283-286 °C,蒽醌是一种分析标准品,适用于熔点仪的日常校准,以确保其准确性并符合地方、国家和国际标准实验室的要求。
熔点值使用基于基准物质校准的Büchi B-545设备测量,取6到12次测量的平均值。熔点采用欧洲药典(2.2.14.)所述的毛细管法测定。
应用
蒽醌熔点标准品283-286℃是用于理化表征的mp标准品。
本产品还可作为热性能研究的参考标准品。 [1]
特点和优势
  • 可追溯至基准物质(LGC, London)的熔点校准标准品
  • 等级: 分析标准品
  • 熔点在热力学分析模式下验证
  • 标准偏差达± 0.3 °C
  • 可提供分析证书和安全数据表
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
闪点(°F)
482.0 °F - closed cup
闪点(°C)
250 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)