Merck
61167
Sigma-Aldrich
碱式碳酸铜
purum p.a., ≥95% (RT)
别名:
盐基性碳酸铜
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CuCO3 · Cu(OH)2
CAS号:
分子量:
221.12
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
如需咨询该产品61167,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
等级
purum p.a.
方案
≥95% (RT)
表单
powder
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
痕量阳离子
Ca: ≤5000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤1000 mg/kg
SMILES字符串
[Cu++].O[Cu]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChI key
ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Copper(II) carbonate basic (Cupric carbonate basic) is a basic copper(II) salt.[1]
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Preparation and characterization of uniform particles of pure and coated metallic copper.
Hsu WP, et al.
Powder Technology, 63(3), 265-275 (1990)
Cathodic reduction and infrared reflectance spectroscopy of basic copper (II) salts on copper substrate.
Malvault JY, et al.
J. Appl. Electrochem., 25(9), 841-845 (1995)