566284
别名:
一氧化二铜
566284-5G
$89.70
有货详情
1 of 10
Sigma-Aldrich
544868
氧化铜
450812
289787
氢氧化铜(II)
203130
203122
铜
774081
208825
氧化亚铜
Supelco
1.02761
Copper(II) oxide
450804
266086
anhydrous
100
≥99.99% trace metals basis
powder
6 g/mL at 25 °C (lit.)
[Cu]O[Cu]
1S/2Cu.O
BERDEBHAJNAUOM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
盐_实验室化学品_Suprapur高纯度盐-默克生命科学
Danger
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 5
544841
氧化铈 IV
345474
三甲基硅醇锂
176427
对甲苯磺酸银
1.02263
Cerium(IV) oxide
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.