蒸汽密度
6.8 (vs air)
等级
puriss. p.a.
方案
≥99.0% (RT)
表单
powder or crystals
环保替代产品特性
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
杂质
≤0.01% total nitrogen (N)
pH值(酸碱度)
5.2-5.5 (20 °C, 20 g/L)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
痕量阳离子
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
环保替代产品分类
SMILES字符串
O.CC(=O)O[Cu]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 温度对铜-二氧化硅纳米复合材料的理化、结构和生物学特性的影响。:研究考察了温度变化对铜二氧化硅纳米复合材料性能的影响。研究重点是发生的理化和结构变化及其对生物应用的后续影响。这些发现为开发具有特定应用定制性能的先进材料提供了宝贵见解(Dulski et al., 2020)。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash