Merck
534056
Sigma-Aldrich
二甲苯
histological grade
别名:
二甲苯异构体混合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4(CH3)2
CAS号:
分子量:
106.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
histological grade
品質等級
蒸汽密度
3.7 (vs air)
蒸汽壓力
18 mmHg ( 37.7 °C)
化驗
≥75.0% (xylenes isomers)
形狀
liquid
expl. lim.
7 %
雜質
≤0.05% (water)
≤25% ethylbenzene
蒸發殘留物
<0.002%
折射率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
mp
-34 °C
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二甲苯是芳烃同分异构体 -二甲苯、 -二甲苯和 -二甲苯的混合物。它被用作制药、印刷、橡胶、清洗剂、油漆稀释剂、清漆、合成纤维和皮革行业的溶剂。
應用
二甲苯(组织学级)可在常规组织学和细胞学应用中用作清洁剂,用于在染色前去除组织切片载玻片上的石蜡。
它可用于:      
  • 甲酚紫染色。     
  • Fluoro-Jade B 染色过程。      
  • 吉姆萨细胞染色方案。
包裝
20 L用钢桶
500 mL用玻璃瓶
534056-4L、4×4 L用玻璃瓶/ 534056-4L-D用聚乙烯瓶
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system,Liver,Kidney, hearing organs, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
77.0 °F - closed cup
閃點(°C)
25 °C - closed cup
访问文档库
Fluoro-Jade B Staining for Neuronal Cell Death.
Laflamme N, et al.
Bio-protocol, 6(1) (2016)
Assessment of paraffin removal from prostate FFPE sections using transmission mode FTIR-FPA imaging.
Hughes C, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 6(4), 1028-1035 (2014)
Experimental and modeling study of the oxidation of xylenes.
Battin-Leclerc F, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 38(4), 284-302 (2006)
Electron ionization of o-xylene, m-xylene and p-xylene.
Jiao CQ and Adams SF.
Chemical Physics Letters, 573, 24-28 (2013)
A survey of household products for volatile organic compounds.
Sack TM, et al.
Atmos. Environ., Part A, 26(6), 1063-1070 (1992)
相关内容
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.