product name
1-甲基-2-吡咯烷酮, biotech. grade, ≥99.7%
等級
biotech. grade
品質等級
蒸汽密度
3.4 (vs air)
蒸汽壓力
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
化驗
≥99.7%
形狀
liquid
自燃溫度
518 °F
expl. lim.
9.5 %
雜質
≤0.005% water
≤0.01% free amines (CH3NH2)
顏色
APHA: ≤20
折射率
n20/D 1.47 (lit.)
pH值
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
溶解度
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
ethyl acetate: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
密度
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
&lambda ;
H2O reference
紫外吸收
λ: 285 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.50
λ: 325 nm Amax: 0.10
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
包裝
greener alternative product
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup