product name
甲醇, suitable for HPLC, gradient grade, suitable as ACS-grade LC reagent, ≥99.9%
等級
gradient grade
品質等級
agency
suitable for EPA 1613
蒸汽密度
1.11 (vs air)
蒸汽壓力
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.9%
形狀
liquid
自燃溫度
725 °F
expl. lim.
36 %
技術
HPLC: suitable
雜質
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.03% water
蒸發殘留物
≤0.0003%
顏色
APHA: ≤10
clear
折射率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
HPLC - 梯度
≤5 mAU at 254 nm
&lambda ;
H2O reference
紫外吸收
λ: 203 nm Amax: ≤1.0
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 220 nm Amax: ≤0.30
λ: 230 nm Amax: ≤0.15
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 260-400 nm Amax: ≤0.01
適合性
passes test for HPLC
應用
food and beverages
格式
neat
SMILES 字串
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- HPLC梯度分析
- 分光光度计
- 残留测试
- LC-MS应用
作为溶剂/试剂,测定蜜蜂雄蜂血液匀浆(DBH)样品中的总酚含量、抗DPPH活性和抗氧化剂含量。
包裝
準備報告
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
其他客户在看
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.