等级
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
6.7 (vs air)
方案
≥99.5%
杂质
≤0.005% in water insoluble matters
pH值(酸碱度)
8.6-9.8 (20 °C, 5%)
mp
971 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
痕量阳离子
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
SMILES字符串
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI key
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3