物料
PETG bottle
克隆
recombinant monoclonal
描述
Phosphate Buffer Saline
方案
≥90% (HPLC)
表单
liquid
包装
bottle of 10 mg
sustainability
Greener Alternative Product
浓度
~5 mg/mL
技术
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
lateral flow assay: suitable
pH值(酸碱度)
7.2
同位素/亚型
IgG
环保替代产品分类
运输
dry ice
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
重组小鼠IgG是一种新型、可持续的血清源性小鼠IgG替代品,为制造商和研究人员提供了一种严格控制的非动物源性阻断解决方案,可有效地减少诊断分析中的非特异性抗体干扰,同时提高批次可重复性和测试准确性,简化进口监管。
重组小鼠IgG提供两种独特的混合物,提供不同的配方供选择,并在特定的免疫测定中优化最佳性能结果。 与血清来源的小鼠IgG相比,该配方的设计可提供同等或更好的阻断效率。该B2重组小鼠IgG与B1的配方相似,但具有定向阻断能力,可特异性结合血清/血浆样品中的人抗小鼠抗体,并通过捕获和检测抗体减少免疫测定系统中的非特异性结合。 在某些方案中,与标准血清源性小鼠IgG相比,这种定向结合可能导致较低的浓度要求。
重组小鼠IgG提供两种独特的混合物,提供不同的配方供选择,并在特定的免疫测定中优化最佳性能结果。 与血清来源的小鼠IgG相比,该配方的设计可提供同等或更好的阻断效率。该B2重组小鼠IgG与B1的配方相似,但具有定向阻断能力,可特异性结合血清/血浆样品中的人抗小鼠抗体,并通过捕获和检测抗体减少免疫测定系统中的非特异性结合。 在某些方案中,与标准血清源性小鼠IgG相比,这种定向结合可能导致较低的浓度要求。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products. This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. Click here to view its DfS scorecard.
特点和优势
- 可持续来源,不涉及动物。
- 用克隆衍生的培养上清代替混合血清进行批量重现。
- 可扩展供应的安全性与准时交货。
- 严格控制产品制造以获得最佳性能。
- 简化进口监管和限制。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
相关内容
全新的重组小鼠 IgG 抗体为免疫测定试剂盒制造商提供了一种严格可控的无动物来源成分阻断解决方案,可在有效减少非特异性抗体干扰的同时,提高批次间重现性和检测准确性。
Recombinant mouse IgG antibody offers controlled, non-animal derived blocking solution for immunoassay manufacturers.