Merck
G4171
Sigma-Aldrich
抗 葡萄糖脑苷脂酶(C 端) 兔抗
enhanced validation
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
抗 D-葡萄糖基-N-酰基鞘氨醇葡萄糖水解酶, 抗 GBA, 抗 GBA1, 抗 葡萄糖神经酰胺酶 (GlcCerase), 抗 葡萄糖苷酶,β (Gluc), 抗溶酶体葡糖脑苷脂酶
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
200 μL
$1,160.00
$1,160.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
200 μL
$1,160.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
$1,160.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
生物来源
rabbit
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~60 kDa
种属反应性
human, mouse, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
增强验证
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
浓度
~1 mg/mL
技术
western blot: 1-2 μg/mL using HEK293-T cells lysate expressing human glucocerebrosidase (GBA)
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... GBA(2629)
mouse ... Gba(14466)
一般描述
葡萄糖脑苷酶是一种具有葡萄糖神经酰胺酶活性的酶。戈谢病的病因是溶酶体水解酶葡萄糖脑苷酶缺陷。GBA突变会延缓或阻断GBA向内质网的转运。 抗葡萄糖脑苷酶(c端)抗体可用来孵育SDS-PAGE凝胶。抗葡萄糖脑苷酶抗体对人GBA有特异性反应。
免疫原
相应的于人葡糖脑苷脂酶 (GBA) 氨基酸 517-536 的合成肽,与 KLH 偶联。该序列在大鼠 GBA 中完全相同,在小鼠 GBA(单氨基酸替换)中高度保守。
应用
家兔的抗葡萄糖脑苷脂酶(C末端)抗体可用于
  • 免疫组化
  • 免疫印迹分析[1]
抗葡萄糖脑苷脂酶(C 端)抗体可用于蛋白质免疫印迹法 和免疫印迹法。
生化/生理作用
在GBA基因突变的人体内葡萄糖脑苷脂酶(GBA)活性降低,并导致葡萄糖神经酰胺(GlcCer)积累。来自特定GBA突变患者的成纤维细胞在内质网中有延迟或阻滞GBA运输的作用。人GBA基因的突变可能有助于常见年龄相关痴呆症(即路易氏体痴呆症)的发展。多项研究表明,人GBA基因的突变与早发性帕金森病有关。
葡糖脑苷脂酶是一种具有葡糖神经酰胺酶活性的酶。溶酶体水解酶葡糖脑苷脂酶缺陷导致戈谢病。GBA 的突变将阻碍或阻碍 GBA 向内质网的转运。
外形
溶于含 15 mM 叠氮化钠的 0.01 M 磷酸盐缓冲盐水 (pH 7.4) 中。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Reducing GBA2 activity ameliorates neuropathology in Niemann-Pick type C mice
Marques ARA, et al.
Testing, 10(8), e0135889-e0135889 (2015)
Gaucher disease paradigm: From ERAD to comorbidity.
Inna Bendikov-Bar, Mia Horowitz
Human Mutation, 33(10), doi: 10-doi: 10 (2012)
Lysosomal enzyme glucocerebrosidase protects against Abeta1-42 oligomer-induced neurotoxicity
Choi S, et al.
Testing, 10(12), e0143854-e0143854 (2015)
Eun-Jin Bae et al.
Nature communications, 5, 4755-4755 (2014-08-27)
Deposition of α-synuclein aggregates occurs widely in the central and peripheral nervous systems in Parkinson's disease (PD). Although recent evidence has suggested that cell-to-cell transmission of α-synuclein aggregates is associated with the progression of PD, the mechanism by which α-synuclein
Inna Bendikov-Bar et al.
Blood cells, molecules & diseases, 50(2), 141-145 (2012-11-20)
Gaucher disease (GD) is characterized by accumulation of glucosylceramide in lysosomes due to mutations in the GBA1 gene encoding the lysosomal hydrolase β-glucocerebrosidase (GCase). The disease has a broad spectrum of phenotypes, which were divided into three different Types; Type