主要文件
Z805009
Hellma® 吸收比色皿,大标准吸收池
Extended Range Quartz Glass, spectral range 200-3500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 350 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121813
NACRES:
SB.32
物料
Suprasil® 300 quartz
描述
2 polished windows
制造商/商品名称
Hellma 100-QX
参数
200-3500 nm spectral range
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 宽度 × 直径
45 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
腔室体积
350 μL
路径长度
1 mm
检测方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
with glass lid
法律信息
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)