主要文件
Z800120
Hellma® 微型吸收比色皿
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 2 mm, chamber volume 700 μL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$379.00
$379.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 EA
$379.00
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
$379.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
材料
PTFE stopper
Suprasil® quartz
描述
with 2 polished windows
製造商/商標名
Hellma 110-QS
參數
200-2500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
45 mm × 12.5 mm × 4.5 mm
小室體積
700 μL
路徑長度
2 mm
檢測方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1