API类
vinorelbine
制造商/商品名称
EDQM
包装形式
neat
储存温度
−70°C
SMILES字符串
N21CC(C[C@@](c8[nH]c9c(c8C2)cccc9)(c3cc4c(cc3OC)N([C@@H]5[C@]64[C@H]7N(CC6)CC=C[C@]7([C@H]([C@]5(O)C(=O)OC)OC(=O)C)CC)C)C(=O)OC)C=C(C1)CC.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C45H54N4O8.2C4H6O6/c1-8-27-19-28-22-44(40(51)55-6,36-30(25-48(23-27)24-28)29-13-10-11-14-33(29)46-36)32-20-31-34(21-35(32)54-5)47(4)38-43(31)16-18-49-17-12-15-42(9-2,37(43)49)39(57-26(3)50)45(38,53)41(52)56-7;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h10-15,19-21,28,37-39,46,53H,8-9,16-18,22-25H2,1-7H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t28?,37-,38+,39+,42+,43+,44-,45-;2*1-,2-/m011/s1
InChI key
CILBMBUYJCWATM-NPJYPKOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
应用
包装
其他说明
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3