蒸汽压
<0.01 mmHg ( 20 °C)
API类
bupivacaine
制造商/商品名称
EDQM
折射率
n20/D 1.560 (lit.)
沸点
214 °C/739 mmHg (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
密度
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1cccc(C)c1N
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
包装
其他说明
相关产品
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
195.8 °F - closed cup
闪点(°C)
91 °C - closed cup