生物来源
synthetic
等级
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
API类
dihydrotachysterol
表单
solid
制造商/商品名称
EDQM
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[C@@H]([C@@]1([H])CC[C@@]2([H])/C(CCC[C@@]21C)=C/C=C3[C@@H](C)CC[C@H](O)C/3)/C=C/[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H46O/c1-19(2)20(3)12-13-22(5)25-16-17-26-23(10-8-18-28(25,26)6)14-15-24-21(4)9-7-11-27(24)29/h12-15,19-22,25-27,29H,7-11,16-18H2,1-6H3/b13-12+,23-14+,24-15+/t20-,21-,22+,25?,26?,27-,28+/m0/s1
InChI key
DTSXXSAWQHPLEF-GFVAUXBKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
包装
其他说明
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3