主要文件
Y0000104
壳聚糖 盐酸盐
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
30 MG
$225.00
$225.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
30 MG
$225.00
About This Item
CAS号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$225.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
pharmaceutical primary standard
API类
chitosan
制造商/商品名称
EDQM
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
壳聚糖盐酸盐EP参考标准品的预期用途是欧洲药典规定的实验室测试。
包装
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他说明
可能适用相应的销售限制。
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Sara Francesconi et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(20) (2020-10-22)
Fusarium head blight (FHB) is a devastating disease for cereals. FHB is managed by fungicides at anthesis, but their efficacy is variable. Conventional fungicides accumulate in the soil and are dangerous for animal and human health. This study assayed the