Merck
W328712
Sigma-Aldrich
甘氨酸
99%, natural (US), FCC, FG
别名:
氨基乙酸, 甘氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CH2COOH
CAS号:
分子量:
75.07
FEMA號碼:
3287
Beilstein:
635782
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
Flavis號碼:
17.034
感官的:
sweet
等級:
FG
Halal
Kosher
natural (US)
生物源:
corn
食物過敏原:
no known allergens
生物源
corn
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
natural (US)
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 170.50
FDA 21 CFR 172.320
化驗
99%
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
sweet
SMILES 字串
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI 密鑰
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
脊髓中的抑制性神经递质,NMDA受体的变构调节器。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)