Merck
W379312
Sigma-Aldrich
D-核糖
natural sourced
别名:
D-Ribofuranose
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10O5
CAS号:
分子量:
150.13
FEMA號碼:
3793
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.21
生物源
corn
品質等級
等級
Halal
Kosher
應用
flavors and fragrances
食物過敏原
no known allergens
感官的
odorless
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-9H,1H2
InChI 密鑰
HMFHBZSHGGEWLO-UHFFFAOYSA-N
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)