Merck
W304412
Sigma-Aldrich
L-(+)-酒石酸
natural, ≥99.7%, FCC, FG
别名:
(2R,3R)-(+)-酒石酸, 左旋酒石酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS号:
分子量:
150.09
FEMA编号:
3044
Beilstein:
1725147
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
8.018
NACRES:
NA.21
生物来源
Vitis vinifera
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
natural
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 163.110
FDA 21 CFR 163.111
FDA 21 CFR 163.112
FDA 21 CFR 184.1099
蒸汽密度
5.18 (vs air)
方案
≥99.7%
自燃温度
797 °F
mp
170-172 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
odorless
SMILES字符串
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
302.0 °F - closed cup
闪点(°C)
150 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)