The enantiomeric excess (ee) is not determined. The optical rotation specification (neat) is -5.5 to -3.5°.
所有图片(1)
选择尺寸
变更视图
W230920-SAMPLE-K
$94.40
25 G
$164.00
100 G
$236.00
1 KG
$1,690.00
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
CAS号:
分子量:
156.27
FEMA编号:
2309
EC 号:
203-375-0
Beilstein:
1721505
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
02.011
NACRES:
NA.21
推荐产品
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
蒸汽压
~0.02 mmHg ( 25 °C)
方案
99%
折射率
n20/D 1.456 (lit.)
沸点
225-226 °C (lit.)
密度
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
floral; waxy; rose
SMILES字符串
C[C@H](CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
InChI key
QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
213.8 °F - DIN 51758
闪点(°C)
101 °C - DIN 51758
其他客户在看
-
what is the enantiomeric excess of the W930920 (S)-citronellol?
1 answer-