Merck
T5883
Sigma-Aldrich
三磷酸五钠 五元
practical grade, 90-95%
别名:
三聚磷酸五钠, 三聚磷酸钠 五元
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na5P3O10
CAS号:
分子量:
367.86
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
等级
practical grade
方案
90-95%
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
InChI key
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
直链磷酸盐
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)