API类
testosterone
制造商/商品名称
EDQM
药品控制
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C29H46O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-27(31)32-26-15-14-24-23-13-12-21-20-22(30)16-18-28(21,2)25(23)17-19-29(24,26)3/h20,23-26H,4-19H2,1-3H3/t23-,24-,25-,26-,28-,29-/m0/s1
InChI key
LBERVHLCXUMDOT-MPZZESAYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
包装
其他说明
相关产品
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3