Merck
642800
Sigma-Aldrich
2-氨基-3,5-二溴苯腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H2(Br)2CN
CAS号:
分子量:
275.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
152-156 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1c(Br)cc(Br)cc1C#N
InChI
1S/C7H4Br2N2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-2H,11H2
InChI 密鑰
WLZCMGXAEXFAQA-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3