Merck
SMB01378
Sigma-Aldrich
Procainamide-labeled Dextran Ladder
suitable for HPLC
别名:
Glycan Ladder, Procainamide Dextran Ladder Standard
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
200 μG
$407.00
$407.00
预计发货时间2025年7月25日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
200 μG
$407.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.79
$407.00
预计发货时间2025年7月25日详情
获取大包装报价
方案
>90% (HPLC)
质量水平
表单
powder or crystals
solid
技术
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
杂质
≤10% Unlabeled Dextran ladder
运输
2-8°C
储存温度
−20°C
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Uncover how HPLC analysis of glycans helps researchers analyze glycan structures and glycoforms & find products to assist in your glycan analysis methods.