Merck
SMB01376
Sigma-Aldrich
2AA-labeled Dextran Ladder
别名:
2-Aminobenzoic acid dextran ladder standard, Glycan Ladder
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
200 μG
$464.00
$464.00
预计发货时间2025年3月03日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
200 μG
$464.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.79
$464.00
预计发货时间2025年3月03日详情
获取大包装报价
化驗
>90% (HPLC)
品質等級
形狀
powder or crystals
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
雜質
≤10% Unlabeled Dextran ladder
運輸包裝
2-8°C
儲存溫度
−20°C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Uncover how HPLC analysis of glycans helps researchers analyze glycan structures and glycoforms & find products to assist in your glycan analysis methods.