Merck
S5133
Sigma-Aldrich
席夫品红-亚硫酸
liquid
别名:
Schiff试剂
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 ML
$157.00
1 L
$275.00
$157.00
有货详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 ML
$157.00
1 L
$275.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H21N3O3S
分子量:
383.46
分類程式碼代碼:
12171500
NACRES:
NA.47
$157.00
有货详情
获取大包装报价
产品名称
席夫品红-亚硫酸, suitable for detection of glycoproteins
化驗
3-5 mM iodine (I) basis (titration)
品質等級
形狀
liquid
技術
microbe id | staining: suitable
顏色
colorless
溶解度
water: soluble
密度
0.990 g/cm3
適合性
suitable for detection of glycoproteins
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
2-8°C
一般說明
Schiff’s品红-亚硫酸试剂是糖蛋白检测试剂盒的组分。它主要用于过碘酸-席夫(PAS) 染色法以检测和观察生物样品中的醛、糖蛋白。该试剂由碱性品红染料和亚硫酸氢钠组成。它与碳水化合物的醛基反应,并产生粉色至紫红色的产物,从而让我们可以鉴定样品中的这些物质。
應用
Schiff′s品红-亚硫酸试剂可用于:
  • 过碘酸-席夫(PAS) 染色以测定杯状细胞(goblet cell)和唾液糖蛋白如粘液素
  • 卵巢和睾丸的染色 [1]
  • 西红柿和 苜蓿初生根的染色[2]
  • 未分化肉瘤 (USARC) 的染色[3]
糖蛋白检测体系可轻松检测SDS PAGE或蛋白质印迹膜上的糖蛋白糖基。
準備報告
使用副蔷薇苯胺制备。
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - Met. Corr. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Functionality of Soy Protein Produced
by Enzyme-Assisted Extraction
S Jung
J. Oil Colour Chem. Assoc. (2006)
The RNA m6A reader YTHDF2 is essential for the post-transcriptional regulation of the maternal transcriptome and oocyte competence
Ivanova I, et al.
Molecular Cell, 67(6), 1059-1067 (2017)
Crisalejandra Rivera-Perez et al.
Scientific reports, 10(1), 20201-20201 (2020-11-21)
Nacre is the main component of the pearl oyster shells and it is synthesized by specialized soluble and insoluble shell matrix proteins. Insoluble proteins from the decalcification of the shell are the less studied proteins due to the technical problems
Undifferentiated Sarcomas Develop through Distinct Evolutionary Pathways
Steele CD, et al.
Cancer Cell, 35(3), 441-456 (2019)
Identification of salivary proteins at oil-water interfaces stabilized by lysozyme and ?-lactoglobulin
Erika Silleti
Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology (2010)
相关内容
Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy measures the extent to which a glycan or other molecule distorts a magnetic field.