PHR2856
(+)-顺式-地尔硫卓 盐酸盐
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
别名:
(2S,3S)-(+)-顺式-3-乙酰氧基-5-(2-二甲基氨基乙基)-2,3-二氢-2-(4-甲氧基苯基)-1,5-苯并硫氮杂-4(5H)- 酮 盐酸盐, CRD-401
选择尺寸
About This Item
推荐产品
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to Ph. Eur. D1980000
traceable to USP 1205003
描述
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API类
diltiazem
表单
solid
包装
pkg of 500 mg
应用
pharmaceutical small molecule
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Cl.COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2OC(C)=O
InChI
1S/C22H26N2O4S.ClH/c1-15(25)28-20-21(16-9-11-17(27-4)12-10-16)29-19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3;/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3;1H/t20-,21+;/m1./s1
InChI key
HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
分析说明
其他说明
推荐产品
相关产品
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3