certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to USP 1327328
API类
glucosamine
表单
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
折射率
n20/D 1.562 (lit.)
沸点
114-116 °C/1 mmHg (lit.)
mp
28-34 °C (lit.)
密度
1.243 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
pharmaceutical small molecule
储存温度
-10 to -25°C
SMILES字符串
[H]C(=O)c1ccc(CO)o1
InChI
1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2
InChI key
NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
分析说明
其他说明
附注
推荐产品
相关产品
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
商品
HPLC-UV determination of 5-HMF (5-(hydroxymethyl)furfural) in beer samples using monolithic silica Chromolith® HighResolution RP-18e HPLC column.