Merck
42263
Supelco
Ethyl 4-formamidobenzoate
reference material
别名:
p-Formamidobenzoic acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H11NO3
CAS号:
分子量:
193.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
等级
reference material
API类
benzocaine
方案
≥95.0% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
SMILES字符串
O=C(OCC)C1=CC=C(NC([H])=O)C=C1
InChI
1S/C10H11NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-7H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
XXNAVWORVSFFAD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1A
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)