certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1294319
API 家族
d-glucuronic acid
形狀
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 200 mg
mp
159-161 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/t1-,2-,3+,4-,6+/m0/s1
InChI 密鑰
AEMOLEFTQBMNLQ-QIUUJYRFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关该CRM使用的所有信息可见于分析证书。
D-葡萄糖醛酸是一种天然存在的已糖醛酸, 含有两个反应位点―异头羟基和羧酸。
D-葡萄糖醛酸是一种天然存在的已糖醛酸, 含有两个反应位点―异头羟基和羧酸。
應用
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的对话框中输入 LRAB1667。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Efficient microwave-promoted synthesis of glucuronic and galacturonic acid derivatives using sulfuric acid impregnated on silica
Green Chemistry Letters and Reviews, 5, 179-186 (2012)