PHR1877
缬沙坦相关化合物C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
N-(1-Oxopentyl)-N-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine phenylmethyl ester, (N-VALERYL-N-{[2’-(1HTETRAZOLE-5-YL)BIPHENYL-4-YL]METHYL}-L-VALINEBENZYL ESTER), (S)-N-Valeryl-N-([2′-(1H-tetrazole-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl)valine benzyl ester
About This Item
推荐产品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1708795
API 家族
valsartan
形狀
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 30 mg
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)OCc4ccccc4
InChI
1S/C31H35N5O3/c1-4-5-15-28(37)36(29(22(2)3)31(38)39-21-24-11-7-6-8-12-24)20-23-16-18-25(19-17-23)26-13-9-10-14-27(26)30-32-34-35-33-30/h6-14,16-19,22,29H,4-5,15,20-21H2,1-3H3,(H,32,33,34,35)/t29-/m0/s1
InChI 密鑰
VXKKFWDUSKMRNO-LJAQVGFWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3