certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to BP 853
traceable to Ph. Eur. A0365900
traceable to USP 1019494
API类
amikacin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
应用
pharmaceutical
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O
InChI
1S/C22H43N5O13.2H2O4S/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21;2*1-5(2,3)4/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36);2*(H2,1,2,3,4)/t6-,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+;;/m0../s1
InChI key
FXKSEJFHKVNEFI-GCZBSULCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
分析说明
其他说明
附注
相关产品
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Repr. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2