Merck
PHR1794
Supelco
橙皮苷
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
橙皮苷, 3′,5,7-三羟基4′-甲氧基黄酮7-芸香, 橙皮素 7-鼠李糖苷, 橙皮素-7-芸香糖苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H34O15
CAS号:
分子量:
610.56
Beilstein:
75140
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001203
traceable to USP 1304377
API 家族
hesperidin
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
250-255 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-7,10,17,19,21-30,32-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
InChI 密鑰
QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
橙皮苷是地奥司明的一种黄烷酮类似物,在芸香科植物中以类黄酮形式存在。因其具有血液和抗氧化特性并对血管具有保护作用而具有广泛的用途。
應用
对橙皮苷和橙皮素(甙元)与 DMPC 脂质体的行为研究发现,甙元穿透更深,与“膜”结合更强。这可能解释了一般生物类黄酮苷元生物利用度较好的原因。
橙皮苷可作为药物参考标准品用于通过各种色谱技术测定植物提取物、果汁和药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的有证标准物质。它们适用用于于多种分析应用,包括但不限于药物释放检测、用于定性和定量分析的药物方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准要求。
生化/生理作用
从柑橘中提取的黄酮类植物化学物质。为橙皮素的鼠李糖苷(芸香苷)。
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的“文档”框中输入LRAC0260。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Improved LC methods for the determination of diosmin and/or hesperidin in plant extracts and pharmaceutical formulations.
El-Shafae AM, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 26(4), 539-545 (2001)
Use of multiresponse statistical techniques to optimize the separation of diosmin, hesperidin, diosmetin and hesperitin in different pharmaceutical preparations by high performance liquid chromatography with UV-DAD.
Sammani MS, et al.
Talanta, 167(2), 695-702 (2017)
Simultaneous reversed-phase high-performance liquid chromatographic method for the determination of diosmin, hesperidin and naringin in different citrus fruit juices and pharmaceutical formulations.
Kanaze FI, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 33(2), 243-249 (2003)