certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1460725
API 家族
nevirapine
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 50 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C14H14N4O/c1-3-18-12-10(5-4-7-15-12)14(19)17-11-9(2)6-8-16-13(11)18/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,17,19)
InChI 密鑰
HDVZWQWXAQRFKJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Liver
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)