Merck
PHR1690
Supelco
双硫仑
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
二硫化四乙基秋兰姆, TETD, 双(二乙基硫代氨基甲酰)二硫化物, 双硫仑, 双硫醒
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2NCSS2CSN(C2H5)2
CAS号:
分子量:
296.54
Beilstein:
1712560
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 132
traceable to Ph. Eur. D2950000
traceable to USP 1224008
API 家族
disulfiram
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
69-71 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
InChI
1S/C10H20N2S4/c1-5-11(6-2)9(13)15-16-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI 密鑰
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ALDH2(217)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
双硫仑在临床上用于治疗慢性酒精中毒。
應用
双硫仑可用作药物参考标准品,用于通过高效液相色谱和分光光度法测定生物体液和药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的有证标准物质。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
乙醇脱氢酶抑制剂。
分析報告
这些二级标准品可多次溯源至美国药典、欧洲药典和英国药典一级标准品(如可用)。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的对话框中输入 LRAC2079。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Spectrophotometric determination of methimazole, D-penicillamine, captopril, and disulfiram in pure form and drug formulations
Skowron M and Ciesielski W
Journal of Analytical Chemistry, 66(8), 714-719 (2011)
Determination of disulfiram and metabolites from biological fluids by high-performance liquid chromatography
Jensen JC, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 181(3-4), 407-416 (1980)
Simultaneous determination of disulfiram and two of its dithiocarbamate metabolites in human plasma by reversed-phase liquid chromatography
Masso PD, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 224(3), 457-464 (1981)