certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 1028
traceable to Ph. Eur. P2400000
traceable to USP 1547007
API 家族
polymyxin
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
相關產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3