Merck
PHR1407
Supelco
双羟萘酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
双羟萘酸, 1,1′-亚甲基-双(2-羟基-3-萘甲酸), 4,4′-亚甲基双(3-羟基-2-萘甲酸), 帕莫酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H16O6
CAS号:
分子量:
388.37
Beilstein:
901319
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to USP 1493000
API类
oxantel, cycloguanil
CofA
current certificate can be downloaded
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
≥300 °C (dec.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OC(=O)c1cc2ccccc2c(Cc3c(O)c(cc4ccccc34)C(O)=O)c1O
InChI
1S/C23H16O6/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29)
InChI key
WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
应用
双羟萘酸(Pamoic Acid)可作为药物标准品,用于通过色谱技术测定药物制剂中的分析物。[1][2]
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
附注
想要查看本品的检验报告(CoA)示例,请在下框中输入LRAA2471。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Development and validation of a RP-HPLC method for quality control of oxantel pamoate, pyrantel pamoat and praziquantel in tablets
Tatar E, et al.
Marmara Pharmaceutical Journal, 19(1), 27-35 (2015)
Simultaneous determination of mebendazole and pyrantel pamoate from tablets by high performance liquid chromatography-reverse phase (RP-HPLC)
Argekar AP, et al.
Talanta, 44(11), 1959-1965 (1997)
Sara Montminy Paquette et al.
Pharmaceutical research, 31(8), 2065-2077 (2014-02-22)
Long-acting injectables (LAIs) are increasingly recognized as an effective therapeutic approach for treating chronic conditions. Many LAIs are formulated to create a poorly soluble depot from which the active agent is delivered over time. This long residing depot can cause