Merck
PHR1224
Supelco
氨基己酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
6-氨基己酸, ε-氨基己酸, EACA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2N(CH2)5CO2H
CAS号:
分子量:
131.17
Beilstein:
906872
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. A0420000
traceable to USP 1021000
API 家族
aminocaproic acid
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
InChI 密鑰
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氨基己酸是一种合成的纤维蛋白溶解抑制剂,用于控制无巨核细胞性血小板减少症患者的过度出血。
用于质量控制的药品二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备。
應用
氨基己酸可用作药物参考标准品,用于通过荧光法测定药物制剂、通过比色法测定散装和注射制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
赖氨酸类似物。促进纤溶酶的快速解离,从而抑制纤溶酶原的活化和随后的纤维蛋白溶解。据报道可抑制纤溶酶原与活化的血小板结合。 早期报告表明,它抑制补体系统第一成分的激活。结合羧肽酶 B并使其灭活。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
要查看此物质的示例检验报告,请在下面的空格中输入LRAA9036。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
The absorption, distribution, and excretion of ?-aminocaproic acid following oral or intravenous administration to man
McNicol GP, et al.
The Journal of Laboratory and Clinical Medicine, 59(1), 15-24 (1962)
Aminocaproic acid: use in control of hemorrhage in patients with amegakaryocytic thrombocytopenia
Gardner FH and Helmer RE
JAMA : The Journal of the American Medical Association, 243(1), 35-37 (1980)
Fluorimetric determination of aminocaproic acid in pharmaceutical formulations using a sequential injection analysis system
Pinto PCAG, et al.
Talanta, 68(3), 857-862 (2006)
Development of Colorimetric Method for the Analysis of Aminocaproic Acid Using DCQ
Shantier SW, et al.
World Journal of Pharmaceutical Research, 4(4), 234-240 (2015)
Ed M Choi et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 89(6), 624-635 (2009-05-13)
Recent cases of prion transmission in humans following transfusions using blood donated by patients with asymptomatic variant Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) implicate the presence of prion infectivity in peripheral blood. In this study, we examined the levels of the normal, cellular