certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. D2900000
traceable to USP 1233009
API 家族
edta
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
248 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI 密鑰
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
乙二胺四乙酸二钠二水合物盐可用作药物参考标准品,用于通过抑制电导检测离子色谱法测定药物制剂中的乙二胺四乙酸(EDTA)。
乙二胺四乙酸二钠盐脱水物可以作为参考标准品,通过使用亚铁离子螯合能力测定的金属螯合技术,验证海藻提取物样品的潜在抗氧化活性和总酚含量。
这些二级标准品是合格的有证标准物质。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
二价阳离子的螯合剂。 对需要二价阳离子发挥活性的酶,比如金属蛋白酶具有抑制作用。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的文档栏中输入LRAA5634。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Total phenolic compounds, radical scavenging and metal chelation of extracts from Icelandic seaweeds
Food Chemistry, 116(1), 240-248 (2009)
EDTA determination in pharmaceutical formulations and canned foods based on ion chromatography with suppressed conductimetric detection
Analytica Chimica Acta, 535(1-2), 57-63 (2005)
Analytica chimica acta, 770, 140-146 (2013-03-19)
A novel method for selective determination of Cr(III) and Cr(VI) in environmental water samples was developed based on target-induced fluorescence quenching of glutathione-stabilized gold nanoclusters (GSH-Au NCs). Fluorescent GSH-Au NCs were synthesized by a one-step approach employing GSH as reducing/protecting
JAMA, 309(12), 1241-1250 (2013-03-28)
Chelation therapy with disodium EDTA has been used for more than 50 years to treat atherosclerosis without proof of efficacy. To determine if an EDTA-based chelation regimen reduces cardiovascular events. Double-blind, placebo-controlled, 2 × 2 factorial randomized trial enrolling 1708
Microbiology (Reading, England), 159(Pt 9), 1842-1852 (2013-07-09)
Escherichia coli has five genes encoding L,D-transpeptidases (Ldt) with varied functions. Three of these enzymes (YbiS, ErfK, YcfS) have been shown to cross-link Braun's lipoprotein to the peptidoglycan (PG), while the other two (YnhG, YcbB) form direct meso-diaminopimelate (DAP-DAP, or