Merck
PHL83833
顺式-乌头酸
phyproof® Reference Substance
别名:
顺式-1,2,3-丙烯三羧酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$394.00
$394.00
预计发货时间2025年5月06日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$394.00
About This Item
线性分子式:
HO2CCH2C(CO2H)=CHCO2H
CAS号:
分子量:
174.11
Beilstein:
1725829
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$394.00
预计发货时间2025年5月06日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
mp
122 °C (lit.)
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC(=O)C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1-
InChI key
GTZCVFVGUGFEME-IWQZZHSRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)