Merck
PHR1418
Supelco
琥珀酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
琥珀酸, 丁二酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOCCH2CH2COOH
CAS号:
分子量:
118.09
Beilstein:
1754069
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1623411
API 家族
succinic acid
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI 密鑰
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
琥珀酸是一种二羧酸,在食品和饮料行业中主要用作酸度调节剂。在药学上,它通常用作共轭饲养酸以形成琥珀酸盐,并用作赋形剂。
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
琥珀酸可用作药物标准品,用于通过高效液相色谱法测定原材料、食品和药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAC2952。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
A new HPLC method for simultaneously measuring chloride, sugars, organic acids and alcohols in food samples
Zaky AS
J. Food Compos. Anal., 56(1-2), 25-33 (2017)
Simultaneous HPLC determination of organic acids, sugars and alcohols
Doyon G
Can. Inst. Food Sci Technol. J., 24(1-2), 87-94 (1991)
Optimization and validation of an HPLC-photodiode array detector method for determination of organic acids in vinegar
Zong Y, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 98(2), 422-430 (2015)
Determination of lactic, acetic, succinic, and citric acids in table olives by HPLC/UV
Cunha SC, et al.
Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 24(7), 1029-1038 (2001)
Succinic acid
Pharmacopeia, US
United States Pharmacopeia/National Formulary, 39(2), 6012-6012 (2018)
商品
A new RP-HPLC method is proposed for the determination of organic acids in 100% aqueous mobile phase using an Ascentis® Express AQ-C18 column
实验方案
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.