Merck
PHL80992
(-)-儿茶素
phyproof® Reference Substance
别名:
(-)--3,3′,4′5,7-五羟基黄烷, (2S,3R)-2-(3,4-二羟基苯基)-3,4-二氢-1 (2H)-苯并吡喃-3,5,7-三醇
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$626.00
$626.00
预计发货时间2025年4月14日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$626.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H14O6
CAS号:
分子量:
290.27
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$626.00
预计发货时间2025年4月14日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥98.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15+/m1/s1
InChI key
PFTAWBLQPZVEMU-HIFRSBDPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)