Merck
PHL80700
山奈酚 3-芸香苷
phyproof® Reference Substance
别名:
山奈酚 3-O-β -芸香苷, 3,4′,5,7-四羟基黄酮 3-鼠李糖苷, 尼可替洛林
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H30O15
CAS号:
分子量:
594.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
格式
neat
SMILES 字串
C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O15/c1-9-17(31)20(34)22(36)26(39-9)38-8-15-18(32)21(35)23(37)27(41-15)42-25-19(33)16-13(30)6-12(29)7-14(16)40-24(25)10-2-4-11(28)5-3-10/h2-7,9,15,17-18,20-23,26-32,34-37H,8H2,1H3/t9-,15+,17-,18+,20+,21-,22+,23+,26+,27-/m0/s1
InChI 密鑰
RTATXGUCZHCSNG-QHWHWDPRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
山奈酚 3-O-β-芸香苷是一种苦味黄酮醇糖苷,从铁线莲品种的花中分离出来。
该物质是具有指定绝对纯度(考虑色谱纯度、水、残留溶剂、无机杂质)的一级参考物质。确切的值见证书。生产商:PhytoLab GmbH & Co. KG
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza lycium sambucus
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)