主要文件
O3506
Millipore
燕麦琼脂
NutriSelect® Basic, Microbiologically tested, cultivation of fungi, particularly macrospore formation
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 G
$540.00
1 KG
$1,060.00
$540.00
有货详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 G
$540.00
1 KG
$1,060.00
About This Item
UNSPSC代码:
41171606
NACRES:
NA.85
$540.00
有货详情
获取大包装报价
质量水平
无菌性
non-sterile
表单
powder
组成
Oatmeal 60.0 g/LAgar 12.5 g/L
包装
pkg of 1 kg
pkg of 250 g
制造商/商品名称
NutriSelect® Basic
技术
microbiological culture: suitable
最终pH
6.0±0.2 (25 °C)
应用
clinical testing
food and beverages
food and beverages
适用性
fungi
molds
yeasts
一般描述
燕麦琼脂是培养真菌的选择性培养基,尤其适合大孢子形成,便于真菌的分类和鉴定。燕麦可提供真菌生长所需的糖、氨基酸、肽、维生素和矿物质。燕麦琼脂可促进真菌的分生孢子形成,尤其是丝状真菌(特别是皮肤癣菌)的大孢子形成,以及酵母的厚垣孢子形成,极其适合真菌形态和鉴定研究。燕麦琼脂的营养水平较低,因而也适合酵母和霉菌的长期保存。
应用
燕麦琼脂用于真菌培养,特别适合各种食品、饮料和临床样本的大孢子形成。
制备说明
将72.5 g悬浮于1L蒸馏水中。 在121°C高压蒸汽灭菌15分钟。
附注
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,可满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律信息
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Colin Charnock
Microorganisms, 9(1) (2021-01-07)
Plastic pollution has become one of the most critical environmental issues, as rapidly increasing production, compounded by persistence of plastic wastes in the environment, are outpacing efforts to keep ecosystems plastic-free. A switch to plastics more amenable to microbial attack