Merck
NISTRM8554
硫化银
NIST® RM 8554
别名:
Silver sulfide
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
0.5 G
$1,230.00
$1,230.00
预计发货时间2025年6月03日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
0.5 G
$1,230.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ag2S
CAS号:
分子量:
247.80
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$1,230.00
预计发货时间2025年6月03日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
质量水平
同位素纯度
 34S
制造商/商品名称
NIST®
mp
845 °C (lit.)
密度
7.234 g/mL at 25 °C (lit.)
包装形式
matrix material
SMILES字符串
[Ag]S[Ag]
InChI
1S/2Ag.S
InChI key
OCWNMDUAUUAHSJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sulfur (34S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法律信息
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)