主要文件
Z225282
精密坩埚钳
L 20 in. (508 mm)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$147.00
$147.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$147.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122200
NACRES:
NB.43
$147.00
请联系客服了解存货情况
物料
stainless steel
包装
pack of 1 ea
长度
20 in. (508 mm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
闭合时锥形尖端精确吻合。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)