主要文件
NIST1515
苹果叶
NIST® SRM® 1515
别名:
苹果叶样品
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 G
$1,970.00
$1,970.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 G
$1,970.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$1,970.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
certified reference material
质量水平
包装
pkg of 50 g
制造商/商品名称
NIST®
包装形式
matrix material
一般描述
本标准参考物质(SRM)主要用于验证植物性材料、农产品、类似材料中主要、次要和微量元素的测定方法。在为内部对照物质赋值后,此SRM还可以用于质量保证过程。更多信息请参见SDS和COA。
SRM 1515_cert
SRM 1515_SDS
其他说明
已认证可用于以下列出的分析物。请参阅证书以获取相关数值和更多详细信息
氮(总)(N),磷(P)
微量元素:铝(Al)、硼(B)、钡(Ba)、钡(Ba)、镉(Cd)、钙(Ca)、氯、铜(Cu)、铁(Fe)、铅(Pb) 、镁(Mg)、锰(Mn)、汞(Hg)、钼(Mo)、镍(Ni)、钾(K)、铷(Rb)、钠(Na)、锶(Sr)、钒(V)、 锌(Zn)
基质分类:水果和蔬菜
法律信息
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3
Multi-elemental speciation analysis of barley genotypes differing in tolerance to cadmium toxicity using SEC-ICP-MS and ESI-TOF-MS.
Persson P D, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 21(10), 996-1005 (2006)
Valfredo Azevedo Lemos et al.
Journal of hazardous materials, 159(2-3), 245-251 (2008-03-21)
A new, simple and versatile cloud-point extraction (CPE) methodology has been developed for the separation and preconcentration of copper and nickel. The metals in the initial aqueous solution were complexed with 2-(2'-benzothiazolylazo)-5-(N,N-diethyl)aminophenol (BDAP) and Triton X-114 was added as surfactant.